Learn More
Labconco™ Racks métalliques pour les lyophilisateurs FreeZone™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Fixez-les aux lyophilisateurs FreeZone™ pour fournir un support pour la verrerie sur les chambres de séchage ou les collecteurs.
Les étagères de support se montent facilement sans outils sur les côtés du FreeZone1, les lyophilisateurs 2,5 ou 4,5 litres ou sur le côté gauche de l’armoire du système Triade FreeZone pour fournir un support pour les flacons de grande taille fixés sur la chambre de séchage ou le collecteur. Plusieurs rangées de perforations sur les côtés de l’armoire FreeZone permettent de régler la hauteur des étagères pour contenir différentes tailles de flacons. Une paire. Fil d’acier recouvert d’époxy blanc glacier
Spécification
Spécification
| Type | Grille métallique |
| Capacité (métrique) | 1, 2,5, 4,5 L |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Support pour la verrerie sur les chambres de séchage ou les collecteurs |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les systèmes de congélation à sec freezone™ 1 et 2,5 l |
| Hauteur (impériale) | 6,37 in |
| Hauteur (métrique) | 16.18 cm |
| Longueur (impériale) | 7,40 in |
| Longueur (métrique) | 18.8 cm |
| Afficher plus |