Läs mer
Labconco™ Boîtiers de balance Xpert™ : grand, 3 pi.Large
Produktkod. 16382308 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Type de moniteur:
Moniteur de débit d’air Guardiantrade; Jr.
Sans moniteur
Tension:
230 V
Förpackningsstorlek:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Type de moniteur Tension Förpackningsstorlek
16382308 Moniteur de débit d’air Guardiantrade; Jr. 230 V 1 pièce
15603597 Sans moniteur - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16382308 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 3930341
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kräver
Extracteur(s) portatif(s) FilterMate ou ventilateur à distance, surface de travail, base de support, réseau de gaines — vendus séparément.Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients Thermo.
Les boîtiers protègent l’utilisateur en conservant les poudres, particules et vapeurs contenues
Avec leur profil bas, ces boîtiers relâchent moins d’air de la pièce trempée que les hottes filtrantes traditionnelles, économisant ainsi de l’énergie. Ils n’ont aucun commutateur, câblage ou dispositif d’entretien qui peuvent ajouter des coûts importants. Les unités nécessitent une aération, soit grâce à un système d’évacuation portatif FilterMate™, soit à l’extérieur par un échappement, soit grâce à un ventilateur à distance. Disponible avec et sans contrôle intégré de la circulation d’air.
  • Feuille d’air ergonomique avec ouvertures aérodynamiques pour flux d’air Clean-Sweep™
  • Alimentation en air de dilution supérieure et feuille de châssis ; défecteur arrière perforé en zone, pivotant et feuilles à entrée latérale
  • Cadre en aluminium recouvert de poudre sèche, blanc et gris glacier, ainsi que caisson et déflecteur arrière en acier ; aucune liaison plastique-plastique non fiable
  • Lunettes de sécurité frontale en verre trempé de 0,25 po d’épaisseur, côtés et dessus
  • Le châssis incliné et à charnière ergonomique pivote vers le haut à un angle de 20° ; se verrouille à une hauteur de chargement de 27,7 po.
  • Ouvertures d’échappement rectangulaires de 2 × 10 po avec couvercles en haut et en bas
  • Les unités nécessitent une aération, soit grâce à un système d’évacuation portatif FilterMate™, soit à l’extérieur par un échappement, soit grâce à un ventilateur à distance
  • Disponible avec et sans contrôle intégré de la circulation d’air
Moniteur de débit d’air Guardian Jr.
  • Surveille en continu le débit d’air
  • Le voyant vert s’allume lorsque le débit d’air est dans la plage de consigne
  • Le voyant rouge s’allume et l’alarme sonore retentit lorsque le débit d’air est hors de la plage de consigne
  • Boîtier en acier recouvert de poudre
Moniteur de débit d’air numérique Guardian 1000
  • Surveille en continu le débit d’air
  • Fournit un affichage numérique de la vitesse réelle de la face
  • L’alarme sonore / visuelle avertit l’opérateur lorsque le débit d’air est hors de la plage de consigne
  • Port de communication RS-232 pour la connexion à l’ordinateur ; peut être configuré pour les connexions d’entrée externes telles que le retrait de nuit ou l’alarme externe et jusqu’à trois relais de sortie
  • Boîtier en acier recouvert de poudre pour le montage
Beställningsinfo
Les accessoires en option pour l’installation sur site comprennent des lampes fluorescentes, des étagères utilitaires, un porte-flacons et un porte-tissus, des adaptateurs de transition. Progiciel de validation disponible contenant une balance de stabilité, le confinement des poudres et le rapport de test ASHRAE 110-1995 - modifié ; protocole de qualification d’installation / qualification d’opération (QI / QO) ; et journal de maintenance. Pour plus d’informations, contactez le représentant de votre service clients.
Uppfyllande
SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993.Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.
Specifikationer
Type de produit Enceinte pour balance
Revêtement Époxy
Matériau Aluminium revêtu d’époxy
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1
Profondeur (impériale) 29 in
Profondeur (impériale) intérieure 23,4 in
Profondeur (métrique) 73,6 cm
Profondeur (métrique) intérieure 59,4 cm
Dimensions (P x L x H) 23,4 x 34,8 x 31,5 in (59,4 x 88,4 x 80 cm)
Dimensions (L x l x H) 29 x 3 x 32 in (73,7 x 91,4 x 81,3 cm)
Hauteur (impériale) 32 in
Hauteur (impériale) intérieure 31,5 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la vitre 10 in
Hauteur (métrique) 81,3 cm
Hauteur (métrique) intérieure 80 cm
Hauteur (métrique) de l’ouverture de la vitre 24,4 cm
Longueur (impériale) 29 in
Longueur (métrique) 73,7 cm
Type de moniteur Moniteur de débit d’air Guardiantrade; Jr.
Ports 2
Accessoires requis Extracteur(s) portatif(s) FilterMate ou ventilateur à distance ; surface de travail ; base de support ; réseau de gaines.
Tension 230 V
Poids (impériale) 165 lb
Poids (métrique) 75 kg
Largeur (impériale) 36 in
Largeur (impériale) intérieure 34,8 in
Largeur (métrique) 91,4 cm
Largeur (métrique) intérieure 88,4 cm
Fréquence 50 Hz
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.