Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes magnétique
Description
Utilisez votre imprimante d'étiquettes M511 quasiment partout.
- L'aimant permet de fixer l'imprimante M511 aux panneaux, poutres en I et autres surfaces magnétiques pendant son utilisation ou son stockage.
- Utilisez-le en mode mains libres en le fixant sur une surface métallique.
- Se fixe à l'arrière de l'imprimante à l'aide de vis pour assurer sa stabilité.
- Conçu pour être utilisé avec l'imprimante d'étiquettes M511.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Aimant |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Imprimantes d'étiquettes |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Longueur (impériale) | 0,61 in |
| Largeur (impériale) | 4,5 in |
| Hauteur (impériale) | 2,59 in |
| Description | Aimant accessoire pour imprimante |
| Comprend | (1) Accessoire magnétique (3) Vis de fixation |
| À utiliser avec (application) | Suivi des actifs ; Étiquetage des cartes de circuits imprimés ; Étiquetage des composants et équipements ; Étiquetage des données et des télécommunications ; Étiquetage électrique ; Identification des installations ; Identification générale ; Étiquetage des stocks et des inspections ; Étiquetage de laboratoire ; Étiquetage Lean et 5S ; Identification de sécurité ; Marquage d'entrepôt ; Étiquetage des fils et câbles |
| Afficher plus |