Learn More
Shamrock™ Lame avec étiquette
Code produit 11862631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1000 pièces
5000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage unitSize
11862631 Feuille 5000 pièces
11832631 Rouleau 1000 pièces
11872631 - 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11862631 Fournisseur Shamrock™ Code fournisseur SLSLASER1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    60.67€ / 5000 pièces
    Économisez 46.33€
    43% de réduction
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquette adhésive pour lame de microscopie
• Coins carrés
Spécification
Type Étiquette pour lame
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 23,8 x 23,8 mm
À utiliser avec (équipement) Imprimante laser
Matériau Laser
Type d’emballage Feuille
Quantité 5000/boîte