Learn More
Heathrow Scientific™ CryoTags™
Code produit 12378797
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12378797 Blanc 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12378797 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur CRY1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Résistent aux conditions de stockage en congélateur cryogénique ainsi qu’à l’autoclavage, aux bains-marie à ébullition et à la centrifugation. CryoTags™ adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), au verre et aux métaux sans se fissurer, se décoller ou se dégrader.
  • Résistance aux températures de -196°C à 150°C.
  • Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C et autoclavage et étuves modérées à 150°C
    • Polyester chimiquement inerte.
    • Ne casse pas les Cryovial à basse température.
    • Chimiquement inerte et résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques.
  • Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
  • La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
  • Autoclavables
  • Jetables
Spécification
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Feuille
Matériau Polyoléfine
Type de produit Etiquette cryogénique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons et tubes
Quantité 1000/Box
Dimensions (L x l) 33 x 13 mm
Longueur (impériale) 1,3 in
Longueur (métrique) 33 mm
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 13 mm