Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de labétalol, 99 %
Code produit 15812534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15812534 5 g 5g
15822534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15812534 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462600050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32780-64-6
Formule moléculaire C19H25ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 364.87
Clé InChI WQVZLXWQESQGIF-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC Chlorhydrate de 2-hydroxy-5-{1-hydroxy-2-[(4-phénylbutan-2-yl)amino]éthyl}benzamide
SMILES Cl.CC(CCC1=CC=CC=C1)NCC(O)C1=CC=C(O)C(=C1)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Laβlol hydrochloride
Couleur Incolores à légèrement jaune rose
Plage de pourcentage du dosage 98.5 % min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 364.87