Learn More
Labetalol hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16428616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16428616 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1108
MedChemExpress Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Spécification
Nom chimique ou matériau Labetalol hydrochloride
CAS 32780-64-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H25ClN2O3
Quantité 100 mg
Synonyme AH-5158 hydrochloride Sch-15719W
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.07 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (54.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC=C1O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 364.87
Poids de la formule 364.87
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation