Learn More
Labetalol Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Labetalol Hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H |
| Poids de la formule | 364.1554 |