Learn More
Cole-Parmer™ Mélangeur à entraînement pneumatique Labmaster
Code produit 15457463 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de montage:
Suspension de tube
Universal Clamp
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de montage Conditionnement
15457463 Suspension de tube 1 pièce
15467463 Universal Clamp 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457463 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5032200
Expédition estimée: 20-01-2027
Utilisez les mélangeurs à entraînement pneumatique Labmaster en présence de vapeurs volatiles ou explosives, ou lorsque l’alimentation électrique peut être dangereuse ou peu pratique. Ces mélangeurs sont excellents pour les études pilotes des procédés chi
  • Ces mélangeurs sont excellents pour les études pilotes des procédés chimiques, alimentaires et de traitement des eaux usées.
  • Les mélangeurs à entraînement pneumatique LABMASTER ont deux types de montage.
    • Les mélangeurs à suspension tubulaire nécessitent l’utilisation du collier usage intensif 04560-24 (vendu séparément).
    • Les mélangeurs à collier universel se montent directement sur un support d’anneau ou sur le bord d’un réservoir.
  • Les mélangeurs comprennent :
    • Arbre non traversant en acier inoxydable 316, 5/16 x 12 po
    • Turbine A-310 en acier inoxydable 316, 5/16 x 2,5 po
    • Mandrin de type collet
    • Fixation de collier universel ou de suspension de tube
    • Silencieux
    • Valeur de pointeau
  • Avertissement : ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient, et ne doit pas être employé à cette fin.
Spécification
Vitesse 1800 tr/min
Puissance (CV) 1/15 CV
Matériau Acier inoxydable 316
Type du moteur Entraînement pneumatique
Couple 37 po oz.
Type Mélangeur
Type de montage Suspension de tube