Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 Seau
Code produit 31908738
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31908738 Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908738 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.1500.000.300
Expédition estimée: 18-01-2027
Seau en acier inoxydable pour Laboklav 135-195, unité verticale.
  • Pour les unités verticales
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • ø x H (mm) : 500 x 300
Spécification
Capacité (métrique) 58 L
À utiliser avec (équipement) Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195
Modèle Seau pour Laboklav 135-195
Type de produit Godet