Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Panier en fil métallique 135-195, fond fermé
Code produit 31908810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
49 L
58 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908810 49 L 1 pièce
31908748 58 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31908810 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.2500.000.250
Expédition estimée: 19-01-2027
Un panier en acier inoxydable à fond fermé assure un placement sûr et une organisation optimale des instruments lors de la stérilisation.
  • Panier en treillis métallique avec fond fermé pour Laboklav 135-195
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • pour les unités verticales
  • ø x H (mm) : 500 x 250 ou 500 x 300
Spécification
Capacité (métrique) 49 L
À utiliser avec (équipement) Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195
Modèle Panier, Laboklav 135-195
Type de produit Panier
Dimensions (Dia. x H) 500 x 250 mm