Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Stérilisateur à vapeur 135, vertical
Code produit 31908837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
135 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908837 135 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908837 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 21.0135.001.000V
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour stériliser les solides et les liquides dans des récipients ouverts ou légèrement fermés.
  • Configuration : verticale
  • Peut être configuré comme dispositif vertical ou horizontal
  • Volume de la chambre : 135 L
  • Dimensions de la chambre (Ø x L : 500 x 660 mm (19 x 26 in.)
  • Surpression de fonctionnement : 2,8/-1 bar
  • Température de stérilisation : 98 °° – C 135 °C
  • Consommation d’énergie : 6,6 ou 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), adaptée à la taille de la chambre
  • Fermeture motorisée certifiée TÜV avec joint de lèvre
  • Générateur de vapeur séparé, intégré et ultramoderne
  • Réservoir de stockage intégré pour eau déminéralisée avec remplissage automatique/manuel et surveillance du niveau de remplissage
  • Thermo Dispositif de verrouillage
  • Capteur PT 100 flexible standard pour stérilisation liquide
  • Désaération gravitaire et purge sous pression pour la stérilisation des déchets
  • Condensation intégrée de vapeur d’échappement, refroidie par eau, contrôlée en température, réglable
  • Conduits de validation
  • Soupape de sécurité, composante approuvée par le TÜV
  • Puce mémoire interne stockant jusqu’à 150 cycles
  • Interface RS-485 pour la transmission de données
  • Connexion collective pour les conduites de drainage
  • Plaque inférieure incluse
  • Panneaux latéraux revêtus en poudre
  • Contrôle entièrement automatique par microprocesseur avec 20 programmes : 10 programmes prédéfinis et modifiables ; 10 programmes librement programmables et protégés par mot de passe ; test sous vide et test Bowie & Dick inclus selon la configuration
  • Chaque programme entièrement configurable (temps de stérilisation et température)
  • Chaque programme peut se voir attribuer un nom personnalisé selon les besoins des clients
Spécification
Capacité (métrique) 135 L
Profondeur (métrique) de la chambre 660 mm
Type de produit Autoclave automatique