Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135 Plateau fermé
Code produit 31908739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908739 45 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908739 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.1375.200.600
Expédition estimée: 21-01-2027
Plateau en acier inoxydable fermé pour Laboklav 135, unité horizontale.
  • Pour les unités horizontales
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • BxHxT (mm) : 375 x 200 x 600
Spécification
Capacité (métrique) 45 L
À utiliser avec (équipement) Laboklav 135
Modèle Plateau fermé, Laboklav 135
Type de produit Plateau