Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135 Tramway
Code produit 31908800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
280 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908800 280 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908800 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 20.0135.000.301
Expédition estimée: 21-01-2027
Tramway pour Laboklav 135, unité horizontale.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • Avec 4 roulettes pour un transport facile
Spécification
Type de produit Chariot pour stérilisateur à vapeur
Capacité (métrique) 280 kg
À utiliser avec (équipement) Laboklav 135