Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 160 et 195 Tiroir fermés
Code produit 31908826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
24 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908826 24 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908826 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.1375.200.320
Expédition estimée: 21-01-2027
Plateau en acier inoxydable fermé pour Laboklav 160 et 195, unité horizontale.
  • Pour les unités horizontales
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • BxHxT (mm) : 375 x 200 x 320
Spécification
Capacité (métrique) 24 L
À utiliser avec (équipement) Laboklav 160, Laboklav 195
Modèle Plateau fermé, Laboklav 160 et 195
Type de produit Plateau