Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Tramway 195
Description
- Protection de sonde acier inoxydable
- Avec 4 roulettes pour un transport facile
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chariot pour stérilisateur à vapeur |
| Capacité (métrique) | 330 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Laboklav 195 |