Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Autoclave de table 25
Code produit 31908743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908743 25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908743 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 21.0025.001.000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave de laboratoire conçu pour la stérilisation en laboratoire d’instruments, de liquides et de déchets.
  • Dispositif de table de travail avec une chambre de 25 litres
  • Espace utile (Ø x L) : 265 x 465 mm, peut accueillir jusqu’à 5 bouteilles de laboratoire de 1 L ou 5 kg d’instruments/déchets
  • Surpression de fonctionnement 2,8/-1 bar
  • Température de stérilisation de 98 °C à 135 °C
  • Puissance de chauffage de 2,0 kW, 230 V~, 50 Hz, 13 A
  • Générateur de vapeur intégré et pompe automatique à eau
  • Soupape de sécurité, composante approuvée par le TÜV
  • Mécanisme de fermeture motorisé avec joint de lèvre
  • Couvercle de chambre en verre de sécurité avec une zone transparente éclairée
  • Cache de porte en verre de sécurité avec éclairage LED coloré
  • Thermo Dispositif de verrouillage avec capteur de médias flexible de série
  • Contrôle entièrement automatique avec jusqu’à 10 programmes, personnalisable et sécurisé par code
  • Condensation intégrée des vapeurs d’échappement
  • Réservoir intégré d’alimentation en eau d’alimentation et réservoir de condensat
  • Interface RS-485
  • Puce mémoire interne de 4 Mo, stocke jusqu’à 150 cycles de données
Spécification
Capacité (métrique) 25 L
Profondeur (métrique) de la chambre 450 mm
Type de produit Autoclave horizontal à chargement frontal sur le banc