Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Insert, 4 niveaux
Code produit 31908790
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laboklav  25
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31908790 Laboklav  25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908790 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.4220.004.025
Expédition estimée: 18-01-2027
L’insert en acier inoxydable à quatre niveaux permet une utilisation efficace de l’espace de la chambre pour une charge et une organisation optimales lors de la stérilisation.
  • Insert avec 4 niveaux pour Laboklav 25
  • Acier inoxydable
  • Mesure Haut-Hauteur x Écrin (mm) : 190 x 426,5 x 180
Spécification
Capacité (métrique) Sans objet
À utiliser avec (équipement) Laboklav  25
Modèle Insertion, 4 niveaux
Type de produit Étagère