Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25e Stand
Code produit 31908765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
140 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908765 140 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908765 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.0000.100.025
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Un support en acier inoxydable pour Laboklav 25.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • Avec 4 roulettes pour un transport facile
  • B x H x T (mm) : 550 x 824 x 450
Spécification
Capacité (métrique) 140 kg
À utiliser avec (équipement) Laboklav  25
Longueur (métrique) 824 mm
Modèle Laboklav  25
Type de produit Support