Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Plateau fermé
Code produit 31908781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908781 10 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908781 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.0000.200.100
Expédition estimée: 21-01-2027
Plateau en acier inoxydable fermé pour Laboklav 25 minutes.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • BxHxT (mm) : 425 x 180 x 30
Spécification
Capacité (métrique) 10 kg
À utiliser avec (équipement) Laboklav  25
Modèle Laboklav  25
Type de produit Plateau