Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Plateau de fil 25
Code produit 31908801
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laboklav  25
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31908801 Laboklav  25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908801 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.4220.001.025
Expédition estimée: 21-01-2027
Le plateau en acier inoxydable permet un placement stable et une organisation efficace des instruments tout en assurant une circulation optimale de la vapeur lors de la stérilisation.
  • Pour Laboklav 25
  • Acier inoxydable
  • Largeur x Hausse x P (mm) : 178 x 30 x 425
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
À utiliser avec (équipement) Laboklav  25
Modèle Plateau, Laboklav 25
Type de produit Plateau