Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Insert, 3 niveaux
Code produit 31908763
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laboklav  55
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31908763 Laboklav  55 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908763 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.0055.000.100
Expédition estimée: 21-01-2027
Un insert en acier inoxydable à trois niveaux, conçu pour le Laboklav dispositif horizontal 55, permet une utilisation efficace de l’espace de la chambre pour une charge et une organisation optimales lors de la stérilisation.
  • Insertion avec 3 niveaux pour Laboklav dispositif horizontal 55
  • Acier inoxydable
  • Ø x D (mm) : 360 x 400
Spécification
À utiliser avec (équipement) Laboklav  55
Modèle Insert, 3 niveaux
Type de produit Insert, 3 niveaux