Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55e Stand
Description
- Protection de sonde acier inoxydable
- Avec 4 roulettes pour un transport facile
- B x H x T (mm) : 716 x 824 x 710
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 200 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Laboklav 55 |
| Longueur (métrique) | 824 mm |
| Modèle | Tribune Laboklav 55 |
| Type de produit | Support |