Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Stériliseur à vapeur, horizontal
Description
- Configuration : horizontale
- Configuration de table de travail : dispositif vertical ou horizontal
- Volume de chambre utilisable : 55 L
- Dimensions de la chambre (Ø x L : 410 x 460 mm (16 x 18 in)
- Surpression de fonctionnement : 2,8/-1 bar
- Température de stérilisation : 98 °° – C 135 °C
- Consommation d’énergie : 6,6 ou 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), adaptée à la taille de la chambre
- Fermeture motorisée certifiée TÜV avec joint de lèvre
- Générateur de vapeur séparé, intégré et ultramoderne
- Réservoir de stockage intégré pour eau déminéralisée avec remplissage automatique/manuel et surveillance du niveau de remplissage
- Thermo Dispositif de verrouillage
- Capteur PT 100 flexible standard pour stérilisation liquide
- Désaération gravitaire et purge sous pression pour la stérilisation des déchets
- Condensation intégrée de vapeur d’échappement, refroidie par eau, contrôlée en température, réglable
- Conduits de validation
- Soupape de sécurité, composante approuvée par le TÜV
- Puce mémoire interne stockant jusqu’à 150 cycles
- Interface RS-485 pour la transmission de données
- Connexion collective pour les conduites de drainage
- Plaque inférieure incluse
- Panneaux latéraux revêtus en poudre
- Contrôle entièrement automatique du microprocesseur avec 20 programmes : 10 programmes prédéfinis et modifiables ; 10
- librement programmables, protégés par mot de passe ; test sous vide et test de Bowie & Dick inclus selon la configuration
- Chaque programme entièrement configurable (temps de stérilisation et température)
- Chaque programme peut se voir attribuer un nom personnalisé selon les besoins des clients
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 55 L |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 460 mm |
| Type de produit | Autoclave horizontal à chargement frontal sur le banc |
| Stérilité | Non stérile |