Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Plateau fermé
Code produit 31908788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908788 19 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908788 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.1290.145.450
Expédition estimée: 21-01-2027
Plateau en acier inoxydable fermé pour Laboklav 55 km, unité horizontale.
  • Pour les unités horizontales
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • BxHxT (mm) : 290 x 145 x 450
Spécification
Capacité (métrique) 19 L
À utiliser avec (équipement) Autoclaves, Laboklav 55
Modèle Plateau fermé, Laboklav 55
Type de produit Plateau