Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Lift
Description
- Protection de sonde acier inoxydable
- Pour un chargement et un déchargement faciles
- H (mm) : 1,675, 5
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Laboklav 80 |
| Longueur (métrique) | 1700 mm |
| Modèle | Télésiège Laboklav 80 |
| Type de produit | Dispositif de levage |