Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Stand
Code produit 31908761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908761 250 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908761 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 20.0080.000.200
Expédition estimée: 19-01-2027
Meuble en acier inoxydable pour Laboklav 80, unité horizontale.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • Avec 4 roulettes pour un transport facile
  • B x H x T (mm) : 716 x 824 x 860
Spécification
Capacité (métrique) 250 kg
À utiliser avec (équipement) Laboklav 80
Longueur (métrique) 860 mm
Modèle Tribune Laboklav 80
Type de produit Support