Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav Panier en fil métallique 80
Code produit 31908750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908750 25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908750 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 30.0290.145.600
Expédition estimée: 13-01-2027
Un panier en acier inoxydable conçu pour les unités horizontales assure un placement sécurisé et une organisation optimale des instruments lors de la stérilisation.
  • Panier en filet métallique pour Laboklav 80
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • pour les unités horizontales
  • L/H x P (mm) : 290 x 145 x 600
Spécification
Capacité (métrique) 25 L
À utiliser avec (équipement) Autoclaves, Laboklav 80
Modèle Panier, Laboklav 80
Type de produit Panier métallique à mailles