Learn More
Hirschmann™ Pipette à 8 canaux labopette™
Description
- Réglage du volume variable
- Multicanaux
- Avec éjecteur de pointe et possibilité de recalibrage
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Précision | 2,4%, 1,6% |
| Certifications/Conformité | ISO 8655 |
| Pointes compatibles | Clair, 0,2 - 10 μl |
| Description | Ejecteur de pointe |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produits | labopette |
| Type | Pipette multicanaux à réglage de volume variable |
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 μl |
| Comprend | Dispositif de calibrage, numéro individuel et protocole de pesée |
| Afficher plus |