Learn More
Hirschmann™ Pipette à 8 canaux labopette™
Code produit 11652269
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
Précision:
1,6%, 0,6%
2,4%, 1,6%
Pointes compatibles:
Clair, 0,2 - 10 μl
Clair, 1,0 - 250 μl
Clair, 5,0 - 300 μl
Incréments:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Précision Pointes compatibles Incréments unitSize
11652269 10 à 100 μl 1,6%, 0,6% Clair, 1,0 - 250 μl 0,1 μl 1 pièce
11642269 0,5 à 10 μl 2,4%, 1,6% Clair, 0,2 - 10 μl 0,01 μl 1 pièce
11312030 30 à 300 μl 1,6%, 0,6% Clair, 5,0 - 300 μl 0,2 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11652269 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9475602
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipette manuelle ergonomique, fonctionnement sans effort et éjecteur de pointes.
  • Réglage du volume variable
  • Multicanaux
  • Avec éjecteur de pointe et possibilité de recalibrage
  • Autoclavables
Spécification
Précision 1,6%, 0,6%
Certifications/Conformité ISO 8655
Pointes compatibles Clair, 1,0 - 250 μl
Description Ejecteur de pointe
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 8
Gamme de produits labopette
Type Pipette multicanaux à réglage de volume variable
Volume (métrique) 10 à 100 μl
Comprend Dispositif de calibrage, numéro individuel et protocole de pesée
Incréments 0,1 μl
Quantité 1 unité