Learn More
Hirschmann™ Pipette manuelle monocanal à volume variable Labopette™
Description
- Réglage du volume variable
- Avec éjecteur de pointe et possibilité de recalibrage
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Précision | 0,8% |
| Certifications/Conformité | CE, IVD 98/79 CE |
| Pointes compatibles | 1 à 200 μl |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Labopette |
| Type | Labopettor |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μl |
| Comprend | Outil de calibrage et support pour pipette, numéro de série individuel et certificat de calibrage |
| Afficher plus |