Learn More
Buerkle™ Grattoirs à usage unique LaboPlast™
BIOPHARMA
Code produit 15664104 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 80 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15664104 200 x 80 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15664104 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53780030
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Lisse, gratte et élimine les résidus. Les grattoirs à usage unique Buerkle™ LaboPlast™ sont une option robuste et pratique pour le nettoyage et le raclage.
  • Idéal pour l’échantillonnage de poudres, de granulés et de liquides
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Grattoir
    Stérilité Non stériles
    Dimensions (L x l) 200 x 80 mm
    Jetable Usage unique
    Longueur (métrique) 200 mm
    Matériau Polystyrène
    Largeur (métrique) 80 mm