Spécification
| Type de produit | Grattoir |
| Stérilité | Stérile |
| Dimensions (L x l) | 200 x 80 mm |
| Jetable | Usage unique |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Largeur (métrique) | 80 mm |