Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable MicroDispo™
BIOPHARMA
Code produit p-8349016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
500 mm
1000 mm
1 000 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
10738513 500 mm Non stérile 20 pièces
10554673 500 mm Stérile 20 pièces
10093982 1 000 mm Stérile 20 pièces
10626013 1000 mm Non stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10738513 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53932240
Extrait de petites quantités d’échantillons en vue de leur analyse. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo prélève des échantillons de points cibles précis de poudres à écoulement libre et de matériaux en vrac à petits grains.
  • Poignée ergonomique
  • PE-HD
  • Fabrication en salle blanche
  • Stérilisé en option par rayons gamma
  • 21 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur jetable
Matériau HDPE
Autoclavable Not Autoclavable
Description Conditionnement individuel
Type de poignée Ergonomique
Capacité (impériale) 0.34 oz.
Capacité (métrique) 10 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
No. of Chambers 1
À utiliser avec (application) Poudres à écoulement libre et matériaux en vrac à grains fins
Longueur (impériale) 24.84 in.
Longueur (impériale) de l’arbre 19.69 in.
Longueur (métrique) 500 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 500 mm
Largeur (impériale) 0.827 in.
Largeur (métrique) 21 mm