Learn More
KNF™ Pompes à vide à membrane LABOPORT™ N 820 G et N 840 G
Code produit 17034237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
20 l/min
34 l/min
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
17034237 20 l/min 1 pièce
17225123 34 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17034237 Fournisseur KNF™ Code fournisseur 317121/313452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00€
    2111.00€ / 1 pièces
    Économisez 679.00€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, compacte et sans huile avec contrôle manuel de la vitesse pour ajuster la capacité de la pompe à votre application spécifique. Elle comprend un ballast à gaz, des têtes PTFE/TFM, des membranes rev
Convient à une large gamme d’applications de laboratoire, y compris les gaz et vapeurs extrêmement agressifs/corrosifs.
  • Vide ultime (max.) : 6 mbar (abs.)
  • Contrôle réglable de la vitesse
  • Conforme ATEX à une atmosphère interne (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3 uniquement
  • Idéale pour les gaz et vapeurs extrêmement agressifs/corrosifs
  • Nettoyage, fonctionnement 100 % sans huile
Spécification
Vide max. 6 mbar abs.
Contrôle Contrôle de vitesse de rotation intégré
Type du moteur DC-B
Ampérage 0,35 à 0,66 A
Certifications/Conformité Certification NRTL, TUV, selon UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, n° 61010-1. Numéro de certificat U8 045055 0021 Rév. 00 Les directives comprennent : 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (CEM), 2006/42/EC (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Dimensions (L x l x H) 163 x 220 x 259 mm
Matériau Têtes PTFE/TFM, membranes revêtues de PTFE et vannes FFPM
Modèle N 820 G
Type de prise UE / UK
Gamme de produits LABOPORT
Température (impériale) max. 40°C
Débit 20 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 220 mm
Longueur totale (impériale) 259 mm
Largeur totale (impériale) 163 mm
Type de pompe Pompe à gaz à membrane
Classification du boîtier IP30
Nbre de têtes de pompe 2
Propriétés de résistance Résistance aux produits chimiques
Température (impériale) min. 5°C
Applications Dégazage
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 0,1 bar G
Tension 100/240 V