Learn More
Grant Instruments Centrifugeuse de laboratoire
Code produit 30274337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30274337 8 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30274337 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur LMC56 EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2668.63€
    2554.00€ / 1 pièces
    Économisez 114.63€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et le prélèvement d'échantillons.
Nos centrifugeuses sont conçues pour un travail en toute sécurité, une maintenance facile et une large gamme d'applications dans les laboratoires médicaux, biochimiques, chimiques, industriels et autres.
Caractéristiques:
  • Des écrans conviviaux affichent les valeurs de consigne et les valeurs réelles.
  • Des performances d'analyse sûres, notamment grâce à un boîtier de protection métallique, un couvercle métallique, un arrêt automatique en cas de déséquilibre et un verrouillage du couvercle pendant le fonctionnement de la centrifugeuse, garantissent un fonctionnement sûr à toutes les vitesses.
  • Diagnostic automatique du déséquilibre du rotor (arrêt d'urgence, indication de déséquilibre).
  • Détection automatique du rotor avec limitation active de la vitesse de rotation.
  • Vitesse maximale de 6 000 tr/min.
  • Vaste choix de rotors et d'adaptateurs accessoires.
  • Chambre améliorée pour réduire l'échauffement de l'échantillon pendant la centrifugation.
  • Différents modes d'accélération et de décélération, y compris un mode de décélération avec freinage forcé désactivé.
  • Possibilité de régler la vitesse à la fois en tours par minute et par force centrifuge relative.
  • Il permet le fonctionnement avec des tubes, des systèmes de prélèvement sanguin, des cartes de gel, des microtests et ELISA assiettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Temps d’accélération 280 rmin/sec
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur à membrane monté
Capacité 8 x 50 ml
FCR max. 3,750 x g
Vitesse max. 6,000 rpm
Réfrigéré No
Système d’entraînement Sans brosse, direct
Comprend LMC-56
Matériau Acier inoxydable
Modèle LMC-56
Niveau sonore 65 dB
Quantité 1 de chaque
Rotor inclus Non
Durée de fonctionnement 1 a 90 min. o sin escalas
Minuteur 1 à 90 min
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) extérieures 480 x 560 x 315 mm
Longueur (impériale) extérieure 19 in
Longueur (métrique) extérieure 480 mm
Largeur (impériale) extérieure 22 in
Largeur (métrique) extérieure 560 mm
Hauteur (impériale) extérieure 12,4 in
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 23,6 in
Hauteur (métrique) extérieure 315 mm
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 600 mm
Profondeur (impériale) 19 in
Profondeur (métrique) 480 mm
Poids net 16.5 kg
Tension 230 V
Puissance 320 W
Ampérage 1.39 A
Fréquence 50/60 Hz
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Type de prise UE
Type de produit Centrifugeuse universelle
Type d’affichage LCD