Learn More
Knick Elektronische™ 703 Conductimètre de laboratoire
Description
- Plages de mesure à partir de 0,000 μS/cm à 2000 mS/cm
- 1 000 μS/cm à > 1000 mS/cm avec un seul capteur
- Enregistrements pour la documentation QM conformément à ISO 9000 et GLP
- Sortie d’enregistreur analogique étalonnée, isolée galvaniquement
- Sensoface : surveillance du capteur et de l’équipement
- Étalonnage automatique avec des solutions standard
- EMC selon NAMUR
- Interface RS-232 pour ordinateur et imprimante
- Affichage simultané de deux valeurs de mesure
- Horloge autonome
- Clavier à membrane étanche
- Boîtier robuste
- Indice de protection IP 54
- Garantie de 3 ans
Specifications
Specifications
| Comprend | Interface RS-232 pour ordinateur et imprimante, Horloge autonome, Clavier à membrane étanche, Boîtier robuste |
| Étalonnage | Étalonnage automatique avec des solutions standard |
| Gamme (conductivité) | Plages de mesure à partir de 0,000 μS/cm à 2000 mS/cm, 1,000 μS/cm à > 1000 mS/cm avec un seul capteur |
| Modèle | Conductimètre de laboratoire 703 |
| Clavier | Clavier à membrane étanche |
| Interface | RS-232 |
| Type | Conductimètre |