Learn More
Smeg™ Laveur de verrerie de laboratoire
Code produit 11942699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
20 programmes par défaut + 10 de séchage thermodynamique actif libres
20 programmes par défaut + 10 libres
7 programmes par défaut
7 programmes par défaut, distributeur de détergent en poudre alcalin
9 programmes par défaut + 6 libres
Alimentation électrique:
1/N/PE 230V - 50 Hz - 2,8 kW max.
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (commutable monophasé 230 V)
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max.
Réglage de la température:
Lavage jusqu'à 95 °C
Lavage jusqu’à 85 °C
Lavage jusqu’à 85°C.
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Alimentation électrique Réglage de la température Conditionnement
11942699 20 programmes par défaut + 10 de séchage thermodynamique actif libres 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (commutable monophasé 230 V) Lavage jusqu'à 95 °C 1 pièce
15354962 7 programmes par défaut 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max. Lavage jusqu’à 85°C. 1 pièce
15375052 9 programmes par défaut + 6 libres 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max. Lavage jusqu'à 95 °C -
11932699 20 programmes par défaut + 10 libres 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (commutable monophasé 230 V) Lavage jusqu'à 95 °C 1 pièce
15387333 9 programmes par défaut + 6 libres 1/N/PE 230V - 50 Hz - 2,8 kW max. Lavage jusqu'à 95 °C 1 pièce
15374962 7 programmes par défaut 1/N/PE 230V - 50 Hz - 2,8 kW max. Lavage jusqu’à 85°C. 1 pièce
15364962 7 programmes par défaut, distributeur de détergent en poudre alcalin 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max. Lavage jusqu’à 85 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11942699 Fournisseur Smeg™ Code fournisseur GW4090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14784.46€
    12166.00€ / 1 pièces
    Économisez 2618.46€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Nettoyez une large gamme de verrerie avec ce laveur. Les laveurs de verrerie de laboratoire Smeg™ sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et offrent des performances intuitives et sans faille. Des accessoires spécifiques garantissent un lavage de haute qualité des instruments les plus difficiles à laver.
  • Contrôle électronique programmable par microprocesseur
  • Séchage thermodynamique actif
  • Distributeur de détergent en poudre alcalin
  • Pompe péristaltique pour neutralisant liquide pour acide
  • La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 304
  • Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
  • 2 niveaux de lavage indépendants dans les guides télescopiques
  • Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
  • Raccordements d’eau froide et d’eau déminéralisée
  • Système électronique de verrouillage des portes pour la sécurité de l’utilisateur
  • Sans chariots
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur de verrerie
Comprend 20 programmes par défaut + 10 de séchage thermodynamique actif libres
Réglage de la température Lavage jusqu'à 95 °C
Dimensions (P x l x H) intérieures 490 x 525 x 570mm
Alimentation électrique 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (commutable monophasé 230 V)