Learn More
Eau de qualité laboratoire, Waternation
Product Code. 30130298 Shop All Waternation Medical Division Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Unit Size:
1L
5L
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30130298 10 x 100 mL 1L
30130302 10 x 500 mL 5L
30130306 6 x 1000 mL 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30130298 Supplier Waternation Supplier No. MLG4100/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.73€
    15.58€ / 1L
    Économisez 9.15€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’eau de qualité laboratoire est de l’eau Analar Type 1A. Exempte de particules et conforme aux exigences de la norme ASTM D1193-06.
  • Prêt à l’emploi
  • Sans additifs chimiques
  • traçabilité des lots
  • Certificat de conformité et analyse
  • Réduire les échecs de tests coûteux dus aux impuretés
  • Haute performance
  • Une précision élevée
  • Supprimer les réactions secondaires de formation d'eau
  • Fournir des performances constantes pour de nombreux types d'échantillons
La gamme MLG, une série complète de cinq eaux pures de haute qualité, en différentes tailles, allant de l'eau déminéralisée simple à l'eau de qualité biologie moléculaire, répondant à la majorité des besoins en eau pure des laboratoires.
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC eau
SMILES O
Specifications
pH 7
Conductivité <0.1 μS/cm
Qualité Laboratoire
Conditionnement PET bouteille en plastique
Certificat d’analyse Yes
Quantité 10 x 100 mL
À utiliser avec (application) Chromatographie, HPLC, analyse de traces, spectrophotographie, électrophorèse