Description
- Permet de couvrir les creusets
- Empêche les risques de projections de matières chaudes hors du creuset ouvert pendant le processus de chauffage
- Le couvercle peut être facilement retiré avec des pinces de laboratoire en acier inox ou en nickel
- Forme un dépôt d’oxyde fortement adhérant entre 400°C et 600°C dans des atmosphères oxydantes
- Nickel efficace à utiliser pour les fusions où le zirconium ou d’autres métaux ne peuvent pas être utilisés
Spécification
Spécification
| Matériau | Nickel |
| Température max. (métrique) | 350°C |
| Quantité | 1 Pièce |
| Diamètre (métrique) externe | 35 mm |
| Product Type | Couvercle de creuset de laboratoire |