Learn More
Nickel Electro™ Creusets en nickel
Code produit 11439579 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Épaisseur (métrique):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) unitSize
11439579 60 mm 0,5 mm -
11489569 30 mm 0,5 mm 1 pièce
11479569 20 mm 0,5 mm 1 pièce
11429589 30 mm 1 mm 1 pièce
11499569 35 mm 0,5 mm 1 pièce
11419599 40 mm 2 mm 1 pièce
11409599 45 mm 1,5 mm 1 pièce
11429579 50 mm 0,5 mm 1 pièce
11439599 60 mm 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11439579 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 8
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux avec des creusets en nickel. Avec des plages de températures de fonctionnement allant jusqu'à 350 °C, Nickel Electro™ La capacité du creuset en nickel lui confère une durée de vie utile constamment longue.
  • Forme haute, sans couvercle
  • Convient pour les alcalis forts et l’acide phosphorique
  • Résistant au HF et au CI2 en dessous de 500°C et au HCl
  • La capacité et les dimensions sont approximatives
  • La plage de températures de fonctionnement allant jusqu’à 350°C garantit une longue durée de vie du creuset
  • Dans le laboratoire d’analyse, les creusets en nickel fournissent une solution à faible coût
  • Peut être utilisé pour la recherche, les expériences, l’analyse chimique, les tests, le contrôle qualité et l’enseignement
Spécification
Matériau Nickel
Température max. (métrique) 350°C
Quantité Chaque
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
Capacité (métrique) 130 mL
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Hauteur (métrique) 60 mm
Product Type Creuset de laboratoire