Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur à palettes de laboratoire avec incubation de chaleur et décontamination de chambre UV
Code produit 17389912 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17389912 400 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17389912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6080.00€
    4320.47€ / 1 pièces
    Économisez 1759.53€
    28% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le mélangeur à palettes Fisherbrand offre un mélange rapide et efficace, garantissant une homogénéisation homogène pour la microbiologie alimentaire et d’autres applications de préparation d’échantillons. La chambre peut être chauffée si nécessaire. Une lumière UV permet la décontamination de la chambre en cas de déversement.
  • Mélange et homogénéisation exempts de contamination
  • Utile pour la microbiologie alimentaire et la préparation d’échantillons macro
  • Fonctionnement à écran tactile convivial
  • Vitesse, durée et longueur de course variables
  • Chambre chauffée pour applications incubées
  • Fenêtre pour visualiser l’échantillon
  • Faciles à nettoyer
  • Lumière UV pour décontamination de chambre
  • Accepte les sachets de 400 ml
Spécification
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 400 mL
Volume d’échantillon (impérial) 13,5 oz.
Nbre de coups 3 à 12 coups/s
Fréquence 60 Hz