Learn More
Bochem™ Récipient de laboratoire
Code produit 10539242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10539242 Capacité : 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10539242 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8367
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le récipient de laboratoire Bochem™ est fabriqué en acier inoxydable pour une durabilité optimale.
  • Acier inoxydable
Spécification
Diamètre (métrique) interne 320mm
Hauteur (métrique) 270mm
Capacité (métrique) 20 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)