Learn More
TerraCycle™ Équipements de protection individuelle en laboratoire et recyclage du plastique : zéro déchet Box™
Code produit 30282359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30282359 Grand 1 pièce
30282357 Moyen 1 pièce
30282356 Petit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Ne pas envoyer en laboratoire d’EPI ou de plastiques autoclavés ou contaminés par des matières considérées comme dangereuses.
Code produit 30282359 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS270LFR
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ne pas envoyer en laboratoire d’EPI ou de plastiques autoclavés ou contaminés par des matières considérées comme dangereuses.
Recyclez les EPI de laboratoire et le plastique grâce à la boîte zéro déchet de TerraCycle. Cela inclut la signalétique, l'expédition depuis et vers votre site ainsi que le traitement des matériaux. Il suffit de le remplir et de le renvoyer à TerraCycle lorsqu'elle est pleine, utilisez l'étiquette d'expédition prépayée apposée au dos du carton.
Utilisez ce produit zéro déchet Box™ recycler :
  • Équipements de protection individuelle jetables (masques, gants, vêtements, filets à barbe, couvre-chaussures jetables, bouchons d'oreilles, filets à cheveux)
  • Lunettes de protection (lunettes de sécurité)
  • Plastiques rigides de laboratoire
  • plastiques de laboratoire flexibles
  • Lingettes désinfectantes
  • Nous acceptons tous les types de masques jetables en plastique, tels que les masques anti-poussière, les masques FFP2 (ou dits « N95 »), les masques FFP3 et les masques chirurgicaux.
  • N'envoyez pas :
  • Déchets médicaux. Cela inclut les matières contaminées par du sang, des liquides biologiques et des déchets, qui doivent être collectées dans un conteneur à déchets cliniques dangereux.
  • Plastiques de laboratoire contaminés par des déchets dangereux
  • Masques en tissu, faits maison ou en papier
  • bouchons d'oreille en cire
  • Plastiques et lingettes biodégradables et d'origine végétale
  • matériau autoclavé
  • Déchets dangereux (coupants, inflammables, réactifs, corrosifs, inflammables, toxiques, infectieux ou pathogènes)
  • Piles, cartouches sous pression, verre brisé
Spécification
Capacité (métrique) 140 L
Capacité (impériale) 4,9 cuillères
Couleur Beige, Vert, Rouge, Blanc
Dimensions (L x l x H) 38 x 38 x 97 cm
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Dimensions Grand
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de déchets