Learn More
Nickel Electro™ Creusets de laboratoire en acier inox
Code produit 12817683 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
25 ml
30 mL
50 ml
70 mL
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12817683 15 mL 10 pièces
12837683 30 mL 5 pièces
12827683 25 ml 10 pièces
12847683 50 ml 10 pièces
11479599 70 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12817683 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    98.01€ / 10 pièces
    Économisez 4.99€
    4% de réduction
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les creusets de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ sont incassables, sans soudure et ont une finition brillante.
  • Acier inoxydable
  • Résistant
  • Non magnétique
  • Sans soudure
  • Incassables.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Température max. (métrique) 550°C
Température min. (métrique) -196°C
Quantité 10 Paquets
Capacité (métrique) 15 mL
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Hauteur (métrique) 30 mm
Product Type Creuset de laboratoire