Learn More
Nickel Electro™ Creusets de laboratoire en acier inox
Code produit 12837683 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
25 ml
30 mL
50 ml
70 mL
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12837683 30 mL 5 pièces
12817683 15 mL 10 pièces
12827683 25 ml 10 pièces
12847683 50 ml 10 pièces
11479599 70 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12837683 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.97€
    108.46€ / 5 pièces
    Économisez 26.51€
    19% de réduction
Expédition estimée: 03-11-2026
Les creusets de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ sont incassables, sans soudure et ont une finition brillante.
  • Acier inoxydable
  • Résistant
  • Non magnétique
  • Sans soudure
  • Incassables.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Température max. (métrique) 550°C
Température min. (métrique) -196°C
Quantité 10 Paquets
Capacité (métrique) 30 mL
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Hauteur (métrique) 40 mm
Product Type Creuset de laboratoire