Learn More
Astell Autoclave de paillasse classique 33 L, format standard de laboratoire
Code produit 30245618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Expert VGA
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur unitSize
30245618 Expert VGA 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245618 Fournisseur Astell Code fournisseur AMB420XSC
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave à remplissage manuel d'eau équipé des options courantes utilisées dans la plupart des laboratoires : Gestion du temps de traitement en fonction de la charge, refroidissement par ventilateur (externe) et bouteille de condensat, y compris l'emballage et la livraison.
  • L'autoclave de paillasse Laboratory Standard Classic est équipé d'un système de temporisation du processus à détection de charge, d'un refroidissement par ventilateur et d'un flacon de condensat, offrant les capacités de refroidissement et de manipulation de liquides améliorées requises par la plupart des laboratoires.
  • Des options de mise à niveau supplémentaires sont disponibles pour améliorer encore ses capacités et répondre à des besoins plus spécifiques.
  • Astell Les autoclaves de paillasse AMB sont des unités de stérilisation autonomes qui ne nécessitent aucune plomberie et fonctionnent à partir d'une alimentation électrique monophasée standard.
  • Tous les autoclaves compacts sont équipés de roulettes pour faciliter leur déplacement.
  • La version classique nécessite un remplissage manuel d'eau et, pendant le cycle, le condensat s'évacue du récipient via un tube en silicone qui peut être raccordé à une bouteille résistante à la chaleur.
  • chambre électropolie en acier inoxydable 316
  • Étagère de base à l'intérieur de la chambre
  • Étalonnage et validation disponibles
  • Écluse de refroidissement
  • mécanisme de fermeture de porte à action rapide
  • Cinq cycles préprogrammés et jusqu'à 50 disponibles
  • Contrôle du niveau par interrupteur à flotteur (eau)
  • Fonction de maintien au chaud / démarrage différé
  • Aucun raccordement à l'eau courante ni évacuation nécessaire
  • Optimisé pour une faible consommation d'eau et d'énergie
  • Protection contre la surchauffe
  • Manomètre
  • Conception autonome ne nécessitant aucune installation : il suffit de la remplir d'eau et de la brancher pour qu'elle soit prête à l'emploi.
  • Standard Astell dispositifs de sécurité
  • Plage de température de 100 °C à 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Cuisson à la vapeur libre temporisée/pulsée
  • Écran 5,7 in entièrement programmable Contrôleur à écran tactile couleur
  • USB interface pour le téléchargement des données du contrôleur
  • Port de validation
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de contrôleur Expert VGA
Ampérage 13 A
Certifications/Conformité PED 2014/68/UE, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Couleur Noirs et blancs
Capacité (impériale) 7,26 gal
Capacité (métrique) 33 L
Profondeur (métrique) de la chambre 358 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 13,58 in
Profondeur (impériale) de la chambre 14,09 in
Diamètre (métrique) de la chambre 345 mm
À utiliser avec (application) Esterilización de cristalería, esterilización de instrumentos, esterilización de líquidos, esterilización de medios, esterilización de residuos
Longueur (impériale) 31,8 in
Longueur (métrique) 808 mm
Type de produit Autoclave de paillasse
Température (impériale) 221 °F à 279 °F
max. (métrique) 100° C à 134° C
Poids (métrique) 73 kg
Alimentation électrique 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Fréquence 50/60 Hz
Interface Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Sans latex Oui
Pression de fonctionnement 0,2 a 2,4 bares
Programmabilité Oui
Quantité 1 de chaque
Tension 230 V
Stérilité Non stérile
Poids à l’expédition (métrique) 115 kg
Dimensions (L x l x H) 808 x 520 x 605 mm