Learn More
Astell Laboratoire Standard 43 L Ecofill Benchtop Autoclave Package complet pour milieux en bouteille
Code produit 30245615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Expert VGA
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Conditionnement
30245615 Expert VGA 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245615 Fournisseur Astell Code fournisseur AMB230XSC
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave à remplissage automatique d'eau équipé des options courantes utilisées dans la plupart des laboratoires : Gestion du temps de traitement en fonction de la charge et refroidissement par ventilateur (externe), y compris l'emballage et la livraison.
  • L'autoclave de paillasse Ecofill de laboratoire standard est équipé d'un système de temporisation de processus à détection de charge et d'un refroidissement par ventilateur, offrant les capacités de refroidissement et de manipulation de liquides améliorées requises par la plupart des laboratoires.
  • Des options de mise à niveau supplémentaires sont disponibles pour améliorer encore ses capacités et répondre à des besoins plus spécifiques.
  • Astell Les autoclaves de paillasse AMB sont des unités de stérilisation autonomes qui ne nécessitent aucune plomberie et fonctionnent à partir d'une alimentation électrique monophasée standard.
  • Tous les autoclaves compacts sont équipés de roulettes pour faciliter leur déplacement.
  • La version Ecofill est dotée d'un réservoir intégré et d'un système de recirculation d'eau à remplissage automatique.
  • Une fois le réservoir rempli, il fournit de l'eau pour un maximum de 15 cycles et sert également de récipient de collecte pour les condensats et l'eau qui est automatiquement renvoyée de la chambre à la fin de chaque cycle, minimisant ainsi la consommation d'eau.
  • chambre électropolie en acier inoxydable 316
  • Étagère de base à l'intérieur de la chambre
  • Étalonnage et validation disponibles
  • Écluse de refroidissement
  • mécanisme de fermeture de porte à action rapide
  • Cinq cycles préprogrammés et jusqu'à 50 disponibles
  • Contrôle du niveau par interrupteur à flotteur (eau)
  • Fonction de maintien au chaud / démarrage différé
  • Aucun raccordement à l'eau courante ni évacuation nécessaire
  • Optimisé pour une faible consommation d'eau et d'énergie
  • Protection contre la surchauffe
  • Manomètre
  • Conception autonome ne nécessitant aucune installation : il suffit de la remplir d'eau et de la brancher pour qu'elle soit prête à l'emploi.
  • Standard Astell dispositifs de sécurité
  • Plage de température de 100 °C à 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Cuisson à la vapeur libre temporisée/pulsée
  • Écran 5,7 in entièrement programmable Contrôleur à écran tactile couleur
  • USB interface pour le téléchargement des données du contrôleur
  • Port de validation
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de contrôleur Expert VGA
Ampérage 13 A
Certifications/Conformité PED 2014/68/UE, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Couleur Noirs et blancs
Capacité (impériale) 9,46 gal
Capacité (métrique) 43 L
Profondeur (métrique) de la chambre 465 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 13,58 in.
Profondeur (impériale) de la chambre 18,31 in
Diamètre (métrique) de la chambre 345 mm
À utiliser avec (application) Esterilización de cristalería, esterilización de instrumentos, esterilización de líquidos, esterilización de medios, esterilización de residuos
Longueur (impériale) 31,8 in
Longueur (métrique) 808 mm
Type de produit Autoclave de paillasse
Température (impériale) 221 °F à 279 °F
max. (métrique) 100° C à 134° C
Affichage Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Poids (métrique) 95 kg
Alimentation électrique 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Interface Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Sans latex Oui
Tension 230 V
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 808 x 520 x 605 mm