Learn More
Astell Laboratoire Standard 63 L Classic Toploading Autoclave Package complet pour milieux en bouteille
Code produit 30245626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Expert VGA
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Conditionnement
30245626 Expert VGA 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245626 Fournisseur Astell Code fournisseur AMA440XSC
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave à remplissage manuel d'eau équipé des options courantes utilisées dans la plupart des laboratoires : Gestion du temps de traitement en fonction de la charge, refroidissement par ventilateur (externe) et bouteille de condensat, y compris l'emballage et la livraison.
  • L'autoclave dispose également des fonctionnalités suivantes : ventilation libre temporisée/pulsée. 5 cycles prédéfinis.
  • Système de fermeture facile.
  • USB interface.
  • Réservoir sous pression en acier inoxydable électropoli.
  • Coupure en cas de surchauffe.
  • Orifice d'entrée du thermocouple.
  • Protection contre le gel pour les cycles de fluides.
  • Manomètre.
  • Programme de test des soupapes de sécurité. Contrôleur à écran tactile couleur de 5,7 in.
  • Le chargeur par le haut compact classique de Laboratory Standard est équipé d'un système de temporisation des processus à détection de charge et d'un refroidissement par ventilateur, offrant les capacités de refroidissement et de manipulation de liquides améliorées requises par la plupart des laboratoires.
  • Des options de mise à niveau supplémentaires sont disponibles pour améliorer encore ses capacités et répondre à des besoins plus spécifiques.
  • Les autoclaves compacts à chargement par le haut de 63 L sont des unités de stérilisation autonomes sur pied qui ne nécessitent aucune plomberie et fonctionnent à partir d'une alimentation électrique monophasée standard.
  • Tous les autoclaves compacts sont équipés de roulettes pour faciliter leur déplacement.
  • La version classique nécessite un remplissage manuel d'eau et, pendant le cycle, le condensat s'évacue du récipient via un tube en silicone qui peut être raccordé à une bouteille résistante à la chaleur.
  • chambre électropolie en acier inoxydable 316
  • Étagère de base à l'intérieur de la chambre
  • Étalonnage et validation disponibles
  • Monté sur roulettes pour faciliter le déplacement de l'unité
  • Option logicielle conforme à la norme FDA 21 CFR partie 11 disponible
  • Écluse de refroidissement
  • mécanisme de fermeture de porte à action rapide
  • Cinq niveaux de mot de passe pour empêcher les utilisateurs de niveau inférieur d'effectuer des modifications
  • Cinq cycles préprogrammés et jusqu'à 50 disponibles
  • Fonction de maintien au chaud / démarrage différé
  • Aucun raccordement à l'eau courante ni évacuation nécessaire
  • Optimisé pour une faible consommation d'eau et d'énergie
  • Protection contre la surchauffe
  • Manomètre
  • Conception autonome ne nécessitant aucune installation : il suffit de la remplir d'eau et de la brancher pour qu'elle soit prête à l'emploi.
  • Standard Astell dispositifs de sécurité
  • Plage de température de 100 °C à 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Cuisson à la vapeur libre temporisée/pulsée
  • Écran 5,7 in entièrement programmable Contrôleur à écran tactile couleur
  • USB interface pour le téléchargement des données du contrôleur
  • Port de validation
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de contrôleur Expert VGA
Ampérage 13 A
Certifications/Conformité PED 2014/68/UE, ISO 17025:2005 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Couleur Noirs et blancs
Capacité (impériale) 13,85 gal
Capacité (métrique) 63 L
Profondeur (métrique) de la chambre 668 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 13,622 in.
Profondeur (impériale) de la chambre 26,31 in.
Diamètre (métrique) de la chambre 346 mm
À utiliser avec (application) Esterilización de cristalería, esterilización de instrumentos, esterilización de líquidos, esterilización de medios, esterilización de residuos
Longueur (métrique) 705 mm
Type de produit Autoclave compacto de carga superior
Température (impériale) 221 °F à 280 °F
max. (métrique) 100°C à 138°C
Affichage Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Poids (métrique) 130 kg
Alimentation électrique 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Fréquence 50/60 Hz
Interface Pantalla táctil resistiva analógica + TFT color VGA (640x480)
Pression de fonctionnement 0,2 a 2,4 bares
Programmabilité Oui
Quantité 1 de chaque
Tension 230 V
Stérilité Non stérile
Poids à l’expédition (métrique) 147 kg
Dimensions (L x l x H) 705 x 530 x 1070 mm