Learn More
DuraLab Chariot de laboratoire grand format
Code produit 30280262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’étagères:
2
3
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’étagères Conditionnement
30280262 2 1 pièce
30280264 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30280262 Fournisseur DuraLab Code fournisseur DRL0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    152.58€ / 1 pièces
    Économisez 13.42€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Les chariots de laboratoire sont légers, polyvalents et durables, assurant une mobilité fluide et des performances fiables en laboratoire.
  • Conception polyvalente adaptée à diverses applications de laboratoire.
  • Construction légère avec une forte capacité de charge.
  • Doté de roulettes à roulements de précision, dont 2 avec freins, pour une mobilité fluide et sûre.
  • Fabriqué à partir de polymères mélangés de fibres de nylon de haute qualité pour résister aux conditions de travail les plus rigoureuses.
  • Fabriqué à partir de polypropylène recyclé (PP) pour favoriser la durabilité et minimiser l'impact environnemental.
  • Renforcée par des blocs d'acier massif pour une durabilité accrue.
  • Comprend 4 roulettes en caoutchouc (dont 2 avec freins) pour une stabilité et une facilité de déplacement optimales.
  • Conçu pour supporter une charge maximale de 250 kg.
Spécification
Type de produit Chariot double
Couleur Noir
Capacité de charge (impériale) 551.15 lb.
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Matériau Aluminium, Polypropylène, Polymère, Caoutchouc à module élevé
Nbre d’étagères 2